Learn More
Fluvastatine Ethyl Ester, Mikromol™
Code produit 30052357
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052357 25 mg 25mg
18073810 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052357 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0676.100025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester éthylique de fluvastatine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluvastatin Ethyl Ester
CAS 615263-37-1
Noms d’analytes ou de composants Fluvastatin Ethyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C26 H30 F N O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid ethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C26H30FNO4/c1-4-32-25(31)16-21(30)15-20(29)13-14-24-26(18-9-11-19(27)12-10-18)22-7-5-6-8-23(22)28(24)17(2)3/h5-14,17,20-21,29-30H,4,15-16H2,1-3H3/b14-13+/t20-,21-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)\C=C\c1c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc3n1C(C)C
Nom IUPAC éthyle (E,3R,5S)-7-[3-(4-fluorophényl)-1-propan-2-ylindol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 439.52
Quantité 25 mg
Poids de la formule 439.2159 g/mol