Learn More
Fluvoxamine EP Impureté I, Mikromol™
Code produit 30051544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051544 25 mg 25mg
30050631 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051544 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0058.090025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Fluvoxamine EP Impureté I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-N-[5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]hydroxylamine
CAS 61747-22-6
Noms d’analytes ou de composants (E)-N-[5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]hydroxylamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H16 F3 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (E)-N-[5-Methoxy-1-[4-(trifluoro-methyl)phenyl]pentylidene]hydroxylamine, Fluvoxamine Maleate Imp. I (EP), 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime
Formule InChI InChI=1S/C13H16F3NO2/c1-19-9-3-2-4-12(17-18)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8,18H,2-4,9H2,1H3/b17-12+
SMILES COCCCC\C(=N/O)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nom IUPAC (NE)-N-[5-metoxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentilideno]hidroxilamina
Poids moléculaire (g/mol) 275.27
Quantité 25 mg
Poids de la formule 275,27 g/mol