missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FMK, MedChemExpress

Code produit. p-200100249
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16490608

Marque: Medchem Express HY52101A5mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress FMK is a an irreversible RSK2 kinase inhibitor, that covalently modifies the C-terminal kinase domain of RSK.

FMK is a an irreversible RSK2 kinase inhibitor, that covalently modifies the C-terminal kinase domain of RSK.

Spécification

Nom chimique ou matériau FMK
CAS 821794-92-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H19FN4O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (292.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES FCC(C1=C(C2=C(N=CN=C2N1CCCO)N)C3=CC=C(C=C3)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 342.37
Poids de la formule 342.37
Pourcentage de pureté 95.05%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis