Learn More
Novus Biologicals™ FMN1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Cible | FMN1 |
| Synonyme | DKFZp686C2281, DKFZp686G2387, FLJ45135, FMNLimb deformity protein homolog, formin (limb deformity), formin 1, formin-1, LDDKFZP686C2281, MGC125288, MGC125289 |
| Symbole de gène(s) | FMN1 |