Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en mousse de polyuréthane blanc
Code produit. p-8013141 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
38 mm
50 mm
Dimensions:
25 × 50 mm
38 × 50 mm
50 × 50 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11512563
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisés comme méthode alternative pratique pour fermer les flacons de milieux stériles plutôt que les bouchons en coton.
  • Utilisés pour des applications de microbiologie
  • Lors du stockage des milieux, il est préférable de couvrir les bouchons avec une feuille de métal afin d’éviter toute contamination par la poussière lors de l’élimination
  • Le rétrécissement se produira après une utilisation continue après l’autoclavage, mais cela dépend uniquement de l’application
  • Afin d’éliminer la possibilité d’obstruer le flux d’air dans le récipient de milieux, veillez à ne pas obstruer les bouchons sur le raccord
Spécification
Diamètre (métrique) 38 mm
À utiliser avec (application) Microbiologie
Longueur (métrique) 50 mm
Quantité 100/boîte
Dimensions 38 × 50 mm
Couleur Blanc
Matériau Mousse de PUR
Type de produit Bouchon