Learn More
Bolle Safety Kit mousse et sangle pour RUSH+ 2.0 et RUSH+ 2.0 XP
Code produit 31810792 Tous les produits Bollé Safety Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M/L
Standard
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31810792 M/L 1 pièce
31810791 Standard 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31810792 Fournisseur Bolle Safety Code fournisseur RUSXMN70E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.66€
    7.05€ / 1 pièces
    Économisez 1.61€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Améliore la protection et l’ajustement grâce à une meilleure protection contre la poussière et les débris, assurant une usure sûre dans des environnements de travail exigeants.
  • Amélioration de la protection : conçue pour améliorer les performances des lunettes XP RUSH+ 2.0 et RUSH+ 2.0 dans des environnements exigeants.
  • Joint en mousse pour une meilleure étanchéité : offre une protection supplémentaire contre la poussière, les particules et les débris en réduisant les espaces entre les lunettes et le visage.
  • Sangle réglable pour un ajustement sécurisé : assure la stabilité lors des mouvements et des tâches intensives, augmentant la confiance et la sécurité des porteurs.
  • Rétention optimisée : Maintient les lunettes bien en place, même dans des conditions de travail dynamiques ou très actives.
  • Améliore le confort de l’utilisateur : L’interface en mousse améliore le confort tout en maintenant une protection efficace.
  • Intégration facile : spécialement conçue pour une compatibilité transparente avec les modèles RUSH+ 2.0 et RUSH+ 2.0 XP.
  • Prolonge la polyvalence du produit : permet d’adapter les lunettes de sécurité standard aux environnements plus difficiles.
  • Soutient la conformité : Un ajustement et une protection renforcés favorisent une utilisation régulière entre les travailleurs.
  • Idéal pour des applications exigeantes : adapté à la construction, à la maintenance, aux travaux industriels et aux environnements avec poussière ou particules en suspension dans l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 16321-1
Type de produit Kit mousse et sangle
Couleur de la monture Noir
Comprend Joint en mousse et sangle
Dimensions M/L