Learn More
OHAUS™ Portoir pour tubes à essai en mousse
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
15 tubes de 50 ml
Tubes de 10 mm
Tubes de 12 mm
Tubes de 13 mm
Tubes de 16 mm
Tubes de 25 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabrication en mousse
- Pour une utilisation avec des tubes de différentes tailles
Spécification
Spécification
| Capacité | Tubes de 10 mm |
| Dimension du tube | 10 mm |
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Matériau | Mousse |
| Dimensions (L x l) | 140 x 241 mm |
| Couleur | Gris |
| Description | Portoir pour tubes à essai de 10 mm, gris |
| Nbre de positions | 50 |