Learn More
Motic™ Oculaire à grand champ avec réglage dioptrique pour microscope AE
Code produit. 11877993
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
15X
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11877993
Marque: Motic™ 1101001402061
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’oculaire à focale augmente le grossissement. L’oculaire à grand champ Motic™ avec réglage dioptrique est destiné au microscope inversé AE.
  • Pour microscopes série AE
  • Champ/grossissement : 12,5X/18 mm ou 15X/16 mm
  • Inclut le réglage dioptrique
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
Type Oculaire à champ large focable
Champ de vision 16 mm
Pouvoir grossissant 15X
Quantité 1 de chaque