Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Lentille de focalisation
Code produit. 15783022 Tous les produits Schott Produits
Change view
Click to view available options
:
Diamètre (métrique) : de 8 à 9mm
Code produit.
15783022 Diamètre (métrique) : de 8 à 9mm
1 options
Code produit. 15783022
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158215
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec des guides optiques flexibles de 8 mm ou 9 mm de diamètre.
  • Lentille de mise au point pour guides optiques flexibles et Flex and Stay à fibre optique.
  • L’intensité lumineuse au centre du faisceau peut être augmentée par un facteur 3.
  • Pour une utilisation avec des guides optiques de diamètre allant de 8 à 9 mm.
Spécification
Type Lentille de focalisation
Diamètre (métrique) de 8 à 9 mm
À utiliser avec (application) Stereo Microscopy Illumination
À utiliser avec (équipement) Guides lumineux flexibles