Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Description
- Masques faciaux stériles pour salle blanche
- Certificats d’irradiation et de conformité avec chaque envoi
- Types de fixation : Contours d’oreille, attaches ou bandeau
Spécification
Spécification
| Type de produit | Masque facial pour salle blanche |
| Couleur | Vert |
| Fastening Type | Contours d’oreille |
| Matériau | SMS |
| Dimensions | L |
| Stérilité | Stérile |
| Dimensions (L x l) | 7 x 4 in |
| Modèle | Plissée, S-1461 |
| Cleanroom Class | Classe 100/ISO 5 |
| Jetable | Oui |
| Afficher plus |