Learn More
Keystone Cleanroom Products Masques pour salles blanches, irradiés aux rayons gamma Tyvek™ Extension latérale
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Description
- Masques faciaux stériles pour salle blanche
- Certificats d’irradiation et de conformité avec chaque envoi
- Les extensions latérales Tyvek™ permettent l’expansion du masque afin d’augmenter la couverture et d’éviter l’exposition
Spécification
Spécification
| Type de produit | Masque facial pour salle blanche |
| Couleur | Bleu |
| Fastening Type | Bandeau |
| Matériau | SMS |
| Dimensions | XL |
| Stérilité | Stérile |
| Dimensions (L x l) | 12,25 x 4 in |
| Modèle | Plissée, S-1461 |
| Cleanroom Class | Classe 100 (ISO 5) |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus |