Learn More
Acide folique, cristallin, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7041956
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15443539
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60833.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 59-30-3 | C19H19N7O6 | 441.404 g/mol
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cellsFolic acid acts as a vitamin (hematopoietic), a nutritional supplement and dietary requirement for poultry. It also plays an important role in the formation of S-adenosyl methionine and in the synthesis and repair of DNA and RNA. Further, it serves as an essential vitamin for erythropoiesis. It is also employed in the treatment of methanol poisoning. In addition to this, it is used in the treatment and prevention of folate deficiencies and megaloblastic anemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Vitamine B9. Une vitamine complexe B nécessaire à l’organisme pour produire des globules rouges L’acide folique agit comme une vitamine (hématopoïétique), un supplément nutritionnel et répond aux besoins alimentaires de la volaille. Elle joue également un rôle important dans la formation de la S-adénosylméthionine et dans la synthèse et la réparation de l’ADN et de l’ARN. De plus, elle sert de vitamine essentielle pour l’érythropoïèse. Elle est également utilisée dans le traitement de l’empoisonnement au méthanol. En outre, elle est utilisée dans le traitement et la prévention des carences en folates et de l’anémie mégaloblastique.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde de sodium, l’acide acétique, le phénol, la pyridine, les hydroxydes alcalins, les carbonates, l’acide chlorhydrique dilué à chaud et l’acide sulfurique. Légèrement soluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol et le butanol. Insoluble dans l’acétone, le chloroforme, l’éther et le benzène.
Remarques
Sensible à la lumière et à la chaleur. Incompatible avec les ions de métaux lourds, les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-30-3
Formule moléculaire C19H19N7O6
Poids moléculaire (g/mol) 441.404
Numéro MDL MFCD00079305
Clé InChI OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonyme folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
CID PubChem 6037
ChEBI CHEBI:27470
Nom IUPAC (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Folic acid
Couleur Jaune à orange
Quantité 25 g
Beilstein 100781
Merck Index 14,4221
Informations sur la solubilité Soluble in sodium hydroxide,acetic acid,phenol,pyridine,alkali hydroxides,carbonates,hot dilute hydrochloric acid and sulfuric acid. Slightly soluble in water,methanol,ethanol and butanol. Insoluble in acetone,chloroform,ether and benzene.
Poids de la formule 441.41
Forme physique Cristalline