Learn More
Réactif de phénol Folin & Ciocalteu, pur, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Réactif au phénol de Folin-Ciocalteu, pur, Fisher Chemical, quantité : 500 ml, emballage : flacon en verre ambré, jaune, numéro MDL : 132625, forme physique : Liquide
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Numéro MDL | 132625 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 500 ml |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Folin & Ciocalteu's phenol reagent