Learn More
Acide folinique, sel de calcium pentahydraté, 95,0-105,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-136759 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10411081
Marque: Thermo Scientific Acros 230312500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6035-45-6 | C20H21CaN7O7·5H2O | 601.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6035-45-6
Formule moléculaire C20H21CaN7O7·5H2O
Poids moléculaire (g/mol) 601.58
Numéro MDL MFCD00149465
Clé InChI NPPBLUASYYNAIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme folinic acid calcium pentahydrate
CID PubChem 131674093
Nom IUPAC calcium ; 4-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxido-7,8-dihydro-6H-ptéridine-6-yl)méthylamino]benzoyl]amino]-5-hydroxy-5-oxopentanoate ; Pentahydrate
SMILES C1C(N(C2=C(N1)N=C(N=C2[O-])N)C=O)CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)[O-])C(=O)O.O.O.O.O.O.[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Folinic acid, calcium salt pentahydrate
Note relative au nom 95.0-105.0%
Point de fusion 240.0°C to 250.0°C
Couleur Blanc-jaune à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 4249
Rotation spécifique + 14.30
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 601.58
Pourcentage de pureté 95 to 105%
Forme physique Poudre