Learn More
Folinic acid, MedChemExpress
Code produit. 16467366
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16467366
Marque: Medchem Express HY17556
MedChemExpress Folinic acid (Leucovorin) is a biological folic acid and is generally administered along with Methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Folinic acid (Leucovorin) is a biological folic acid and is generally administered along with Methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Folinic acid
Forme physique Solid
CAS 58-05-9
Couleur Light Green
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H23N7O7
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme leucovorin
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (528.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC[C@@H](C(O)=O)NC(C1=CC=C(NCC2N(C=O)C3=C(N=C(N)NC3=O)NC2)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 473.44
Poids de la formule 473.44
Pourcentage de pureté 98.36%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.