Learn More
Folpet 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317578 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317578 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13890000AC1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Folpet
CAS 133-07-3
Noms d’analytes ou de composants Folpet
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H4 Cl3 N O2 S
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Acryptane, Cosan T, Dipet, Faltan, Folnit, Folpan, Folpel, Ftalan, Fungitrol 11, Intercide TMP, N-[(Trichloromethyl)thio]phthalimide, Orthofaltan 50, Orthophaltan, Phaltan, Phaltane, Phthaltan, Ryl, Sanfol, Spolacid, Trifol, Vinicoli
Formule InChI InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H
SMILES ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nom IUPAC 2-(trichlorométhylsulfanyl)isoindole-1,3-dione
Solvent or Matrix Acétone
Poids moléculaire (g/mol) 296.56
Quantité 1 mL
Poids de la formule 294,9028 g/mol