Learn More
Testo™ Thermomètre pour denrées alimentaires
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Plage de températures (métrique):
-50°C à +275°C
Förpackningsstorlek:
1 pièce
Beskrivning
- Conçu une utilisation quotidienne
- Peut être nettoyé avec de l’eau courante
- Protection IP65
- Pointe de mesure changeable : pointe standard pour les milieux semi-solides, pointe de 200 mm de long pour les milieux semi-solides (en option) et pointe de mesure pour les aliments congelés (en option)
- Deux seuils réglables. Des alarmes sonores et visuelles sont déclenchées lorsque les seuils sont dépassés
- Conforme aux normes HACCP et EN 13485
Specifikationer
Specifikationer
| Température max. (métrique) | 275°C |
| Température min. (métrique) | -50°C |
| Plage de températures (métrique) | -50°C à +275°C |
| Précision | ±0,5°C |
| Affichage | Numérique LCD |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering