Learn More
Agilent BioTek Pour ELISA, fluorescence ELISA, quantification des protéines, quantification des acides nucléiques
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
:
Cube de rechange
Description
- Filtre à utiliser avec les imageurs et les lecteurs de microplaques Agilent BioTek
- Cube filtre LUM
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Synergy LX |
| À utiliser avec (application) | ELISA, fluorescence ELISA, quantification des protéines, quantification des acides nucléiques |