Learn More
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à circulation forcée avec régulateur SingleDISPLAY
Utilisez ce stérilisateur à vide pour une variété d’applications. Le stérilisateur à air chaud à circulation forcée Memmert™ avec régulateur TwinDISPLAY stérilise les récipients et les instruments. Plus sûr que la désinfection.
Marque: Memmert™ SF55
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 57.00000kg
Description
- 1 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
- SingleDISPLAY : régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID et affichages TFT couleur haute résolution
- Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
- Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
- Le temps de traitement ne démarre pas tant que la température définie n’est pas atteinte
- Trois valeurs de température sélectionnables au choix
- Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
- Circulation d’air forcée par turbine d’air silencieuse, réglable par incréments de 10 % pour chaque segment individuellement
- Raccord d’évacuation à clapet réducteur
- Logiciel AtmoCONTROL sur clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
- Alarmes visuelles et sonores
Spécification
CE | |
53 L | |
Pour la stérilisation de matériaux médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation | |
SF55 | |
LED | |
115/230 V 50/60 Hz | |
400 mm | |
50/60 Hz | |
Les paramètres tels que la température, la vitesse du ventilateur, la position du clapet d’air, la durée du programme, les fuseaux horaires et l’heure d’été / d’hiver sont réglables sur ControlCOCKPIT | |
1,7/2 kW |
514 mm | |
330 mm | |
784 mm | |
10°C à 250°C | |
57 kg | |
400 mm | |
Certificat d’étalonnage des travaux | |
Ethernet | |
115/230 V | |
400 mm |