Learn More
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à circulation forcée avec régulateur TwinDISPLAY
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 L
449 L
749 L
Hauteur (métrique) extérieure:
704 mm
784 mm
1247 mm
1726 mm
Profondeur (métrique) extérieure:
434 mm
514 mm
784 mm
Profondeur (métrique) de la chambre:
250 mm
330 mm
600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 2 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
- TwinDISPLAY : Régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec 2 écrans couleur TFT haute définition
- Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
- Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
- Le temps de traitement ne démarre pas tant que la température définie n’est pas atteinte
- Trois valeurs de température sélectionnables au choix
- Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
- circulation d’air forcée par turbine d’air silencieuse, réglable par incréments de 10 % pour chaque segment individuellement
- Raccord d’évacuation à clapet réducteur
- Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
- Alarmes visuelles et sonores
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 12880: 2007-05, EN 61010-1 (CEI 61010-1), 61010-2-010 et 61010-2-40, CE |
| Profondeur (métrique) extérieure | 784 mm |
| Capacité (métrique) | 449 L |
| Profondeur (métrique) de la chambre | 600 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la stérilisation de matériaux médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation |
| Hauteur (métrique) extérieure | 1247 mm |
| Modèle | SF450PLUS |
| max. (métrique) | 10°C à 250°C |
| Affichage | TwinDISPLAY |
| Alimentation électrique | 4 V triphasé / N 50/60 Hz |
| Afficher plus |