Learn More
Memmert™ Étuve universelle UF avec brassage d'air forcé et avec SingleDISPLAY
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Capacité (métrique):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
1060 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Précis, facile à utiliser, de haute qualité : autant de caractéristiques qui décrivent le four Memmert Universal Oven UF.
- Tailles des modèles : 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
- Plage d’ajustement de la température : jusqu’à +300°C
- Vitesse du ventilateur définie ou contrôlée par un programme
- Système de chauffage complet : distribution de température absolument uniforme et précise
- L’air frais préchauffé empêche les fluctuations de température
- Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
- ControlCOCKPIT : SingleDISPLAY - Régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec écran couleur TFT haute définition
- Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
- Protection contre la surtempérature
Ce chef-d’œuvre technologique perfectionné en acier inoxydable de haute qualité, hygiénique et facile à nettoyer ne laisse rien à désirer en termes de technologie de ventilation et de contrôle.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 9 pieds cubes |
| Certifications/Conformité | CE, cUL, DVE, EAC, GS |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304/1,4301) |
| Type de contrôleur | SingleDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif |
| Type de convection | Forcé |
| Capacité (métrique) | 256 L |
| max. (métrique) | 20°C à 300°C |
| Type | Étuve de séchage |
| Affichage | 1 écran couleur TFT haute définition (SingleDISPLAY) |
| À utiliser avec (application) | Contrôle de la température dans les domaines de la science, de la recherche et des analyses de matériaux dans l’industrie |
| Afficher plus |