Learn More
Nabertherm Four à chambre à convection forcée NA, 450°C
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Régulation de la température:
B400
C440
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Température maximale : 450°C
- Four avec déflecteurs d’air en acier inoxydable pour une circulation optimale de l’air
- Porte à double battant avec charnières à droite
- Cadre de base, inclus dans la livraison, NA 15/65 conçu comme modèle de table
- Circulation d’air horizontale
- Uniformité de la température jusqu’à +/- 4°C selon DIN 17052-1 (modèle NA 15/65 jusqu’à +/- 5°C)
- Vitesses de flux élevées pour assurer une distribution optimale de l’air
- Une plaque et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans la livraison (NA 15/65 sans plaque)
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 17052-1 |
| Capacité (métrique) | 500 l |
| Type | Chamber Furnace |
| Régulation de la température | B400 |
| Uniformité de la température | ±4°C |
| Poids (métrique) | 750 kg |