Learn More
Nabertherm Four à chambre à convection forcée NA, 650°C avec régulateur C440
Artikelnummer. 15968380 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Dimensions (P x l x H) intérieures:
420 x 290 x 260 mm
500 x 350 x 350 mm
600 x 450 x 450 mm
750 x 600 x 600 mm
1000 x 750 x 750 mm
Dimensions (L x l x H):
420 x 290 x 260 mm
500 x 350 x 350 mm
600 x 450 x 450 mm
750 x 600 x 600 mm
1000 x 750 x 750 mm
Poids (métrique):
285 kg
350 kg
460 kg
590 kg
750 kg
Packungsgröße:
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15968380
Marke: Nabertherm NA0361C2
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Circulation d’air assurant une bonne uniformité de la température, pour des conditions de traitement idéales au recuit, au durcissement, au recuit de solutions, au vieillissement artificiel, au préchauffage ou au brasage. Les fours sont équipés d’une boîte de recuit pour le recuit doux du cuivre ou le trempage du titane.
  • Température maximale : 650°C
  • Four avec déflecteurs d’air en acier inoxydable pour une circulation optimale de l’air
  • Porte à double battant avec charnières à droite
  • Cadre de base, inclus dans la livraison, NA 15/65 conçu comme modèle de table
  • Circulation d’air horizontale
  • Uniformité de la température jusqu’à +/- 4°C selon DIN 17052-1 (modèle NA 15/65 jusqu’à +/- 5°C)
  • Vitesses de flux élevées pour assurer une distribution optimale de l’air
  • Une plaque et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans la livraison (NA 15/65 sans plaque)
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spezifikation
Certifications/Conformité DIN 17052-1
Capacité (métrique) 30 l
Type Chamber Furnace
Comprend C440 Controller
Régulation de la température C440
Uniformité de la température ±4°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 420 x 290 x 260 mm
Dimensions (L x l x H) 420 x 290 x 260 mm
Longueur (métrique) 420 mm
Largeur (métrique) 290 mm
Hauteur (métrique) 260 mm
Poids (métrique) 285 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt