Learn More
Nabertherm Four à chambre à convection forcée NA, 650°C avec régulateur C440
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Dimensions (P x l x H) intérieures:
420 x 290 x 260 mm
500 x 350 x 350 mm
600 x 450 x 450 mm
750 x 600 x 600 mm
1000 x 750 x 750 mm
Dimensions (L x l x H):
420 x 290 x 260 mm
500 x 350 x 350 mm
600 x 450 x 450 mm
750 x 600 x 600 mm
1000 x 750 x 750 mm
Poids (métrique):
285 kg
350 kg
460 kg
590 kg
750 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Température maximale : 650°C
- Four avec déflecteurs d’air en acier inoxydable pour une circulation optimale de l’air
- Porte à double battant avec charnières à droite
- Cadre de base, inclus dans la livraison, NA 15/65 conçu comme modèle de table
- Circulation d’air horizontale
- Uniformité de la température jusqu’à +/- 4°C selon DIN 17052-1 (modèle NA 15/65 jusqu’à +/- 5°C)
- Vitesses de flux élevées pour assurer une distribution optimale de l’air
- Une plaque et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans la livraison (NA 15/65 sans plaque)
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | DIN 17052-1 |
| Capacité (métrique) | 30 l |
| Type | Chamber Furnace |
| Comprend | C440 Controller |
| Régulation de la température | C440 |
| Uniformité de la température | ±4°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 420 x 290 x 260 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 420 x 290 x 260 mm |
| Longueur (métrique) | 420 mm |
| Largeur (métrique) | 290 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction