Learn More
Cole-Parmer™ Forceps en nylon renforcé
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
13,38cm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- En nylon blanc
- Poignée ondulée
- Lames cannelées
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Rond |
| Nb par paquet | 100 |
| Conception | Ondulé et cannelé |
| Matériau | Nylon |
| Longueur (métrique) | 13,38cm |
| Type de produit | Forceps |
| Quantité (nbre par cas) | 100/boîte |
| Finition | Ondulé et cannelé |
| À utiliser avec (application) | Utiles pour la manipulation d’échantillons fragiles |
| Type | Forceps |
| Afficher plus |