Learn More
3M™ Combinaison de casque de foresterie
Code produit 15739867 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur : Orange
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15739867 Couleur : Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15739867 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000103790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00€
    782.26€ / 12 pièces
    Économisez 242.74€
    23% de réduction
Expédition estimée: 09-02-2027
La combinaison de casque de foresterie 3M™ fournit une solution polyvalente et confortable pour les personnes qui nécessitent à la fois une protection du visage et auditive.
  • Une solution pratique pour la protection du visage et auditive où aucune protection de la tête n’est nécessaire
  • Le couvercle avant assure une ventilation pour un confort accru et est également conçu comme support de câble pour une combinaison avec des produits de communication
  • Protection faciale en maille : + 5°C (acier inoxydable) est approuvé pour les particules à grande vitesse 45 m/s (F) conformément à la norme EN1731
  • Pour augmenter la protection oculaire, le G500 peut intégrer la gamme de lunettes de sécurité 3M™ V6 intégrées, disponibles dans des verres transparents, gris et jaunes
  • Le casque peut être utilisé avec et sans bouchons d’oreille
  • Le bandeau est fendu pour la fixation des bouchons d’oreille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Foresterie
Type de produit Combinaison de casque