Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pinces à fourches pour joints rodés
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Joints rodés NS 24/29
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Pinces à fourches pour joints rodés
- Pour les joints rodés coniques
- Matériau : acier inox
- La vis de réglage doit être commandée séparément
Spécification
Spécification
| Quantité | 10/paquet |
| À utiliser avec (équipement) | Joints rodés NS 24/29 |