Learn More
Thermo Scientific™ Congélateur Forma™ -20°C pour enzymes
Maintenez des températures constantes grâce à ces congélateurs pour enzymes à dégivrage manuel, qui sont équipés de systèmes de convection naturelle sans ventilateur.
Spécification
| Type | Enzyme Freezer |
|---|---|
| Gamme de températures | -20 ° C |
| Modèle de porte | solide |
| No. of Doors | 1 |
| Matériau de la hotte | Scratch-resistant Painted |
Description
Maintenez des températures constantes avec les congélateurs Thermo Scientific™ Forma™ -20°C pour enzymes, qui sont dotés d’une fonction de dégivrage manuel et d’un contrôle par microprocesseur. Notre congélateur Forma pour enzymes est conçu pour les applications de stockage ne supportant pas le léger réchauffement intermittent du serpentin qui se produit pendant un cycle de dégivrage automatique. Le système de convection naturelle offre une stabilité maximale sans ventilateur.
Système à microprocesseur
- Une technologie électronique numérique sophistiquée simplifie l’utilisation et procure une plus grande précision
- Température de fonctionnement pré-réglée sur -20°C
- Commandes sous forme d’icônes et écrans avec des références graphiques
- Sécurité du point de consigne renforcée par un interrupteur général à clé à trois positions qui commande l’alimentation de tous les systèmes
- Alarmes sonores/visuelles signalant toute température excessive/insuffisante ou une coupure de courant
- Rapports d’état visuels sur les fonctions cruciales
- Le thermomètre graphique indique l’état de fonctionnement : vert pour normal, barre supérieure clignotante pour température élevée, ampoule clignotante pour température trop basse
- Grand écran numérique, résolution de température maximale à 0,1°C près
- Fonctions Sourdine, de rappel et de réinitialisation automatique des alarmes
- Bouton permettant de tester les alarmes et de vérifier le fonctionnement continu des capteurs
- Batterie de secours
- Contact pour report d’alarme à distance
Système de réfrigération
- Compresseurs frigorifiques hermétiques hautement résistants de qualité industrielle
- Le dégivrage manuel offre une excellente uniformité de la température
Structure
- Conception de l’armoire de qualité industrielle
- Isolation en mousse d’uréthane haute densité sans CFC
- Porte pleine dotée d’un verrou à clé
- Porte à fermeture assistée par retour automatique équipée de joints périphériques étanches
- Poignées sur toute la longueur de la porte.
- Pieds de mise à niveau réglables de série (roulettes disponibles en option)
- Peinture intérieure et extérieure résistante aux rayures
- Neuf étagères à claire-voie à revêtement époxy, réglables par incréments de 2,5 cm (1 in), aucun outil n’est requis
Contenu :
- 45 bacs de stockage à enzymes (5 par étagère) ; les étiquettes ne sont pas fournies
Spécification
| Enzyme Freezer | |
| solide | |
| Scratch-resistant Painted | |
| Epoxy Coated Steel | |
| microprocesseur | |
| manuel | |
| 79,2 po | |
| 37,2 po | |
| Alarm | |
| Sans CFC |
| -20 ° C | |
| 1 | |
| Urethane Foam | |
| 9 | |
| Warranty varies by country, please contact us for details | |
| 29 po | |
| 58 po | |
| 94.5cm | |
| Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed |