Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs-coffres ultra-basse température –86°C Forma™ 8600 Series, capacité de 481.1 L (17 ft3), 230 V, 50 Hz, 12 A
Code produit. 11316381
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
Capacité:
Boîtes (252)
Boîtes (348)
Boîtes (396)
Boîtes (63)
Dimensions (P x l x H) extérieures:
75.9 x 72.4 x 111.3cm (29.5 x 28.5 x 43.8 in)
84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in)
84.8 x 243.8 x 102.9cm (33.4 x 96 x 40.5 in)
85.9 x 222.5 x 102.9cm (33.8 x 87.6 x 40.5 in)
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11316381
Marque: Thermo Scientific™ 820CV
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Stockez vos échantillons en toute confiance dans les congélateurs-coffres –86°C Forma série 8600. Disponibles en quatre tailles pour répondre aux différents besoins des laboratoires.
Stockez vos échantillons en toute confiance dans les congélateurs-coffres à ultra-basse température de -86°C Thermo Scientific™ Forma série 8600. Disponible en quatre tailles, la série 8600 s'adapte à une grande variété de besoins et offre toutes les caractéristiques de protection des échantillons qu'offrent nos congélateurs verticaux de la série Forma 900 et 7000.
Caractéristiques principales :
  • Panneau de contrôle centralisé, comprenant des systèmes à microprocesseur et de surveillance, qui assure un accès et une lecture aisés (au niveau du genou sur les modèles de 85 litres ou 3 pieds cube) de l’intégralité des commandes et des affichages
  • Congélateur offrant une meilleure régulation de la température et une capacité frigorifique accrue pour des échantillons à température plus stable
  • Couvercles internes en polystyrène qui réduisent les pertes d’air froid et permettent un retour plus rapide à la température de consigne après ouverture des portes
  • Filtre lavable et facile à enlever qui protège le condenseur de la poussière pouvant limiter les performances de réfrigération et exposer les échantillons à des risques plus importants
  • Poignée de porte ergonomique, facile à utiliser, offrant une manipulation d’une seule main
  • Choix de systèmes de secours de sécurité CO2 ou LN2 pour une protection renforcée des échantillons en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
Structure :
  • Isolation en mousse de polyuréthane expansée de 127 mm (5 in), ce qui réduit la consommation électrique et maintient la température au point de consigne
  • Joint de porte en trois points permettant un temps de maintien plus long en cas d’ouverture de la porte
  • Armoires robustes en acier laminé à froid recouvertes d’un revêtement pulvérisé offrant une surface extérieure uniforme qui ne s’écaille pas et ne rouille pas
  • Ports d’accès de 25 mm (1 in) permettant d’utiliser des sondes ou des instruments externes
  • Intérieur en acier inoxydable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Capacité : 20 pieds cubes (566.3 L) ; 230 V / 50 Hz ; 12 A
Type Congélateur-coffre ultra-basse température
Capacité (impériale) 20 pied cube
Capacité (métrique) 566.3 L (20 pieds cubes)
Gamme de températures -50°C à -86°C
Matériau de la hotte Acier laminé à froid
Isolation Mousse en polyuréthane
Intérieur Acier inoxydable
Certifications/Conformité CE, cULus, FDA Class I, UL
Modèle Coffre, Forma
Type de condenseur Ailette et tube, refroidi à l’air forcé
Type de contrôle Écran tactile LED
Gamme de produits Forma
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Manuel
Eau réfrigérée En option
Dimensions (P x l x H) extérieures 84.8 x 243.8 x 102.9cm (33.4 x 96 x 40.5 in)
Dimensions (P x l x H) intérieures 18,5 x 66,5 x 28 po (47 x 168,9 x 71,1 cm)
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Sécurité d’accès Serrure
Enregistreur graphique Enregistreur graphique 7 jours, en option
Sorties de données RS-485, 4-20 mA, contacts secs – standard
Modes de fonctionnement Utilisation standard
Protection des points de consigne Identification unique
Systèmes de secours CO2 ou LN2 en option
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Ampérage 12 A
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Puissance 970 W
Compensation de tension Dévolteur-survolteur
Capacité en flacons 39,600 x 2 ml
Compresseur Compresseur hermétique
Réfrigérant R404A (1er étage), R508B (2e étage)
Poids à l’expédition (impériale) 833 lb
Poids à l’expédition (métrique) 378 kg
Poids (impériale) 726 lb
Poids (métrique) 363 kg
Capacité Boîtes (396)