Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ FDE Series Ultra-Low Temperature GP Freezers
Code produit. 16337141
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Capacité (métrique):
549 L
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16337141
Marque: Thermo Scientific™ FDE40086FV
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ Forma™ série FDE sont moins énergivores, disposent d’une interface tactile simplifiée, de quatre capacités et présentent une conception ergonomique d’armoire.
Part of the Standard Performance (STP) family, Thermo Scientific™ Forma™ FDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models, maximizing storage capacity from 30,000 up to 60,000 2 mL vials. The FDE series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
Performances
  • Dotés de la technologie à hydrocarbures de H-drive, ces systèmes permettent de réduire jusqu’à 25 % la consommation d’énergie et le rejet de chaleur par rapport aux congélateurs ultra-basse température réfrigérants classiques1
  • Conçu pour une utilisation quotidienne, il rétablit la température de l’armoire 20 % plus rapidement après ouverture de la porte.2
  • Grâce à un niveau sonore faible inférieur à 53 dBA, le congélateur n’a plus à être installé dans le couloir et peut être placé dans le laboratoire
  • Conforme aux protocoles de validation ±10°C à -80°C avec une forte variation de pic et une variation de température constante
  • Les réfrigérants hydrocarbures naturels réduisent les contraintes liées au fonctionnement du système, permettant une fiabilité exceptionnelle et une protection des échantillons sans souci
Convivialité
  • Le Centre d’information H-drive (HIC) associe une température facile à lire à des boutons tactiles capacitifs simples dans un écran 5,6 pouces
  • Quatre capacités (boîtes de 2 po 300, 400, 500 et 600) pour répondre à une variété de besoins de stockage et de spécifications d’encombrement du laboratoire
  • Tous les modèles présentent quatre portes internes facilitant l’accès aux échantillons sans exposer la plus grande partie du contenu du congélateur à des conditions ambiantes
  • Meilleur confort des clients grâce à la nouvelle poignée ergonomique, l’affichage à contraste élevé à hauteur des yeux et des étagères placées de façon à ce que leur accès soit facile et confortable.
  • Compatibles avec la plupart des systèmes de racks, y compris une gamme complète de racks pour boîtes Thermo Scientific™, de microplaques et de tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc Cryobank™
  • Fonctions de sécurité comprenant les réglages d’alarme et les portes compatibles avec les cadenas
Durabilité
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Coûts liés au CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante
  • Des réfrigérants naturels et une isolation en mousse aqueuse soufflée assurent la conformité de cette série à la politique des nouvelles alternatives significatives (Significant New Alternatives Policy [SNAP]) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement), aux normes en matière de gaz fluorés de l’Union européenne ainsi qu’à d’autres normes de durabilité
Notes de bas de page :
  1. Données internes comparant le modèle 11,2 kWh/jour au modèle UXF600 = 14,9 kWh/jour. Données archivées.
  2. Données de test de congélateur type basées sur des tests internes à une température ambiante de 20°C ; protocole de validation standard classique de ±10°C.
Garantie
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Congélateurs ultra-basse température Forma série FDE, capacité de 400 boîtes, 230 V, 50 Hz
Type Congélateur à ultra-basse température, vertical
Capacité (impériale) 19,4 ft3
Capacité (métrique) 549 L
Gamme de températures -50°C à -86°C
Modèle de porte 1 (extérieur), 4 (intérieur)
No. of Doors 1
Porte intérieure 4
Isolation Panneaux d’isolation sous vide (VIP) + mousse de polyuréthane aqueuse (conformité SNAP)
Intérieur Acier inoxydable
Étagères 3
Capacité (impériale) d’étagère 165 lb
Capacité (métrique) d’étagère 75 kg
Certifications/Conformité CE
Modèle Vertical
Affichage Affichage HIC 5,6 po à 7 segments avec boutons tactiles capacitifs
Gamme de produits Forma
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Manuel
Dimensions (P x l x H) extérieures 38,5 x 28,3 x 78 in (97,7 x 71,9 x 198,1 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,3 x 23,1 x 51,2 in (71,9 x 58,8 x 130,1 cm)
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Protection des points de consigne Oui
Connectivité Surveillance externe / compatibilité Cloud ; 4 à 20 mA, RS485, contacts secs
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Ampérage 5,3/10 A
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Fréquence 50 Hz
Concept écologique Éconergétique
Capacité en flacons 40 000 x 2 ml
Compresseur Compresseur H-Drive
Réfrigérant R290 (1re étape), mélange R170 + R290 (2e étape)
Poids à l’expédition (impériale) 687 lb
Poids à l’expédition (métrique) 312 kg
Poids (impériale) 595 lb
Poids (métrique) 270 kg
Capacité Boîtes de 2 in (400)