Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 Forma™ Series II 3110 à jaquette d’eau
Contrôlez précisément le CO2 et la température avec les incubateurs CO2 à jaquette d’eau Thermo Scientific™ Forma™ Series II 3110.
Marque:  Thermo Scientific™ 3111
7966.98 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 30.00000kg
Code produit. 10633513
  • 12095.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-08-2024
Description
Contrôlez avec précision le CO2 et la température avec les incubateurs de CO2 Thermo Scientific™ Forma™ série II 3110 à chemise d’eau, qui combinent un contrôle précis avec un choix de capteurs TC ou IR. Ils offrent d’excellentes caractéristiques de récupération des paramètres et une technologie innovante pour le contrôle continu de la contamination.
Performances
  • Système de filtration d’air HEPA en chambre pour maintenir la qualité de l’air de classe 100
  • Contrôle par microprocesseur Enviro-Scan™
  • Points de consigne et étalonnage : Température, surchauffe, CO2, O2
  • Alarmes sonores et visuelles avec mise sous silence
  • Signal sonore configurable Marche/arrêt, code d’accès, rappel de changement du filtre HEPA, interface RS-485, sélecteur automatique de bouteille, alarmes sonores/visuelles, affichage de Temp/HR (option), affichage du CO2/O2 (option)
Structure
  • La construction durable de la chambre à triple paroi garantit l’uniformité optimale de la température
  • La porte intérieure exclusive en verre à double vitrage et chauffée réduit la condensation et permet un retour plus rapide à la température
  • Porte extérieure à isolation en mousse sans CFC (réversible)
  • Joint d’étanchéité de porte extérieure magnétique
  • Prise pour accessoires
  • Boutons d’alarme (NO, NC, COM)
Informations de commande :
Options incluant un choix de capteur CO2, ouverture de porte inversable et ensemble d’options incluant le contrôle de l’oxygène, la surveillance de l’humidité relative, l’intérieur en cuivre antimicrobien, la journalisation et les kits de documentation IQ/OQ.
Compatibles avec :
  • Serpentin de refroidissement de la chambre (190645)
  • Kits pour intérieur en cuivre (1900095, 190870, 190656)
  • Bases et supports de rouleurs (190648, 190647)
  • Protections de gaz intégrées (190640)
  • Sorties de données installées en usine (190544, 190523, 190512, 190543)
  • Kits de nettoyage et de remplacement des filtres HEPA (760207, 190868, 1900067, 190869, 190651)
  • Régulateurs de gaz à deux phases (965010, 961027)
  • Composants internes pour incubateur (190608, 190670, 19000056, 237020, 237016, 190884, 190879, 1900057, 190725)
Spécification
Spécification
6,5 pied cube
En option
184 l
0 à 20%
LED
Aucun
Température ambiante +5°C à 55°C
Cuvette à eau
365 lb
UL, cUL, CE
Incubateur unique de 184 l
Intérieur en acier inoxydable poli avec angles arrondis
Capteur CT
Acier inoxydable
< 90 % à 37°C
Incubateur à CO2
50.8 x 54.1 x 68.1 cm (20 x 21.3 x 26.8 in)
230 V, 50/60 Hz
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service