Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur à CO2 Forma™ Steri-Cycle™ i250 avec cuve en acier inox
Code produit. 15532720
Click to view available options
Capacité (métrique):
255 l
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 15532720
Brand: Thermo Scientific™ 51031000
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Capteur de CO2 : Capteur IR ; Plage de températures : Temp ambiante +3°C à 55°C
Réalisez votre prochaine percée majeure. Les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 avec cuves en acier inox sont spécialement conçus pour fournir des performances fiables, une simplicité d’utilisation et le rapport qualité/prix nécessaire pour prendre en charge une variété de besoins de mise en culture, de la recherche fondamentale aux applications de pointe les plus exigeantes, afin que vous soyez paré à toute éventualité. De meilleures solutions pour une croissance cellulaire optimale. Nos incubateurs à CO2 avec leurs cuves intérieures en acier inoxydable non corrosif constituent un environnement in vitro idéal. Leur grande capacité de 255 L offre de l’espace pour des applications à cadence élevée et pour des dispositifs de culture permettant le traitement d’échantillons plus grands.
Cuve à chauffage direct
  • 255L pour la cuve en acier inox électropoli (9,0 pieds cube), à faible encombrement et facilement empilable
  • Porte droite battante standard, réversible sur le terrain par une équipe de maintenance qualifiée
Circulation d’air active THRIVE 
  • Ventilateur en cuve qui distribue doucement de l’air propre et humidifié dans toute la cuve, garantissant ainsi des conditions homogènes
  • Récupération rapide de tous les paramètres en moins de 10 minutes pour des conditions stables de mise en culture
  • Fonction d’arrêt automatique qui désactive le fonctionnement du ventilateur lors de l’ouverture des portes afin de minimiser l’échange d’air
Filtration HEPA de classe ISO 5
  • HEPA en cuve qui filtre en continu l’intégralité du volume d’air de la cuve toutes les 60 secondes
  • Qualité de l’air en salle blanche de classe ISO 5 atteinte dans la cuve de culture en moins de 5 minutes
  • La protection continue minimise les risques de fixation des contaminants en suspension sur les surfaces intérieures
Réservoir d’humidité couvert intégré
  • Le réservoir d’eau directement chauffé offre une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter le dessèchement des cultures
  • Le couvercle empêche les particules et milieux de culture éclaboussés de décanter dans le réservoir
  • La séparation d’eau offre une chambre d’incubation sans condensation, limitant les zones de reproduction des contaminants
  • Récupération de l’humidité 5 fois plus rapide que d’autres conceptions de bac d’eau classiques
  • Pour faciliter la manipulation de l’eau, le réservoir d’humidité peut être rempli ou vidé sans retirer les étagères ou les cultures
  • Le capteur du niveau d’eau indique quand un remplissage est nécessaire
Cycle de stérilisation à haute température sur demande Steri-Run
  • Le cycle de nuit validé indépendamment garantit une élimination complète de tous les contaminants biologiques
  • Cycle à 180°C conçu pour une stérilisation uniforme à 12 logarithmes sur toutes les surfaces de la cuve
  • Simplifie le nettoyage et élimine le besoin de réassemblage et d’autoclavage séparés des composants   
Commande par écran tactile iCAN intuitif et interactif  
  • La brillance de l’écran LED permet de surveiller toutes les interactions de l’incubateur              
  • Permet de visualiser les changements dans l’environnement de culture sur des graphiques de performance et des journaux de consignation des erreurs et des usages
  • Affichage de messages pratiques à l’intention de l’utilisateur et rappels pour faciliter la navigation
  • Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : anglais, espagnol, allemand, français, italien, japonais et mandarin
Capteurs et sondes in situ conçus pour un contrôle de précision
  • Double sonde de température pour la protection contre la surchauffe avec système de secours fonctionnel
  • Capteur de CO2 de conductivité thermique (CT) avec compensation HR conçu pour une récupération rapide et un fonctionnement stable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (impériale) 9,0 pied cube
Certifications/Conformité CE, CSA
Sorties de données USB et 4 à 20 mA en option
Description Incubateur unique de 255 L, modèle standard
Capacité (métrique) 255 l
Matériau de la cuve Acier inox électropoli
Plage de concentrations en CO2 1 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Éclairage LED
Matériau Acier laminé à froid recouvert de poudre
Humidité relative > 93 % à 37°C
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +3° à 55°C
Type CO2 Incubator
Source d’humidité Réservoir d’eau intégré couvert
Dimensions (P x l x H) intérieures 24,8 x 23,9 x 26,4 po (62,9 x 60,7 x 67 cm)
Dimensions (L x l x H) 36,8 x 30,5 x 38,1 po (93,4 x 77,4 x 96,8 cm)
Poids (impériale) 215 lb
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V