Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur à CO2 à chambre unique Forma Steri-Cycle i250, capteur CT, intérieur en cuivre, 230 V
Code produit. 15582710
Click to view available options
Matériau de la cuve:
Cuivre
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15582710
Marque: Thermo Scientific™ 51030981
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Capteur de CO2 : Capteur TC ; Plage de températures : Temp ambiante +3°C à 55°C
Réalisez une avancée majeure. Les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 avec chambres en cuivre sont spécialement conçus pour offrir la fiabilité, la facilité d’utilisation et la valeur requises pour répondre à un large éventail de besoins en matière de culture, de la recherche fondamentale aux applications de pointe exigeantes. Vous serez prêts à affronter l’avenir.
Un grand nombre de professionnels de la culture cellulaire choisissent des incubateurs Thermo Scientific avec des intérieurs 100 % en cuivre pur.
  • Faciles à nettoyer et sans manipulation particulière requise
  • Les surfaces en cuivre résistantes à la corrosion offrent une longue durée de vie et sont sans danger pour les cellules en culture.
  • La durabilité, la fiabilité et la recyclabilité font du cuivre un choix intelligent et durable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 9,0 pied cube
Certifications/Conformité CE, CSA
Sorties de données USB et 4 à 20 mA en option
Description Incubateur unique de 255 L, modèle standard
Capacité (métrique) 255 l
Matériau de la cuve Cuivre
Plage de concentrations en CO2 1 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur CT
Éclairage LED
Humidité relative ≥ 93 %
Plage de températures (métrique) 3°C au-dessus de la température ambiante à 55°C
Type CO2 Incubator
Source d’humidité Réservoir d’eau intégré couvert
Dimensions (P x l x H) intérieures 607 × 670 × 629 mm (23.9 × 26.4 × 24.8 in)
Dimensions (L x l x H) 774 × 968 × 934 mm (30.5 × 38.1 × 36.8 in)
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V