Learn More
Formaldéhyde 1000 μg/mL dans l'eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328218 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328218 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13909000WA1000
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde
CAS 50-00-0
Noms d’analytes ou de composants Formaldehyde
Conditions d’expédition -18 °C
Formule moléculaire C H2 O
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform
Formule InChI InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
SMILES C=O
Nom IUPAC formaldéhyde
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Quantité 1 mL
Poids de la formule 30,0106 g/mol