Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldéhyde, 37 % en solution aqueuse, ACS, 36,5-38,0 %, stab. avec 10-15 % de méthanol
Code produit. 11377638
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Conditionnement:
16L
1L
4L
500mL
Code produit. 11377638
Marque: Thermo Scientific Chemicals 033314.M6
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
Le formaldéhyde sert de dénaturant dans l’électrophorèse sur gel d’agarose-formaldéhyde de l’ARN. On l’utilise aussi dans les panneaux de fibres, le contreplaqué, la fumée de cigarette, les appareils de combustion de carburant, les appareils de chauffage d’appoint au kérosène et la photographie. Il sert de précurseur dans la fabrication d’automobiles pour fabriquer des composants pour les transmissions, les systèmes électriques, les blocs-moteurs, les panneaux de porte, les essieux et les segments de frein. Il sert de désinfectant. Il s’agit également d’un ingrédient des colles et il est utilisé comme agent de conservation dans les laboratoires médicaux comme liquide d’embaumement et comme stérilisateur.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-00-0
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Numéro MDL MFCD00003274
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Nom IUPAC formaldehyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde
Note relative au nom For ACS analysis
Point de fusion −15°C
Couleur Incolore
Densité 1.083 g/mL
Point d’ébullition 97°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Plage de pourcentage du dosage 36.5-38.0%
Odeur Pungent
Notes de pourcentage du dosage Stab. avec 10 à 15 % de méthanol
Formule linéaire HCHO
Indice de réfraction 1.3765
Quantité 4 x 4 L
Numéro UN UN1198
Beilstein 1209228
Merck Index 14,4235
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 30.03
Pourcentage de pureté 36.5 to 38.0%
Qualité ACS
Forme physique Liquide