Learn More
Formaldéhyde, extra pur, solution à 37-41 %, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10630813 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
500 ml
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Pakningsstørrelse:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement Pakningsstørrelse
10630813 500 ml Flacon en plastique PEHD 500mL
10231622 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
10160052 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10170052 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10630813 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F/1501/PB08
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Se alle kampagner
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CH2O, numéro CAS 50-00-0, 2,5 L, 97 °C, CHEBI : 16842, incolore, 30,02 g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldéhyde, -15 °C, 3274, 30,026, bouteille en plastique PEHD, 3 à 4,2, liquide, 712, CO > 1,0, 2 mbar à 20 °C | CAS : 50-00-0 | CH₂O | 30,03 g/mol
CH2O, numéro CAS-50-00-0, 2,5L, 97 deg.C, CHEBI:16842, incolore, 30,02 g/mol, WSFSSNUMÉRO-UHFFFAOYSA-N, formol, -15 deg.C, 3274, 30,026, plastique PEHD flacon, 3 à 4.2, liquide, 712, CO, > 1,0, 2 bar à 20 deg. C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-00-0
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Numéro MDL MFCD00003274
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI : 16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Tekniske data
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 2 mbar à 20 °C
Densité de vapeur > 1.0
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
pH 3 à 4.2
Point de fusion -15 °C
Point d’ébullition 97 °C
Quantité 500 ml
Poids de la formule 30,02g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde solution, 37%
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Faresætning
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Sikkerhedssætning
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methylalcohol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.