Learn More
Solution étalon de formaldéhyde 1 000 ppm, Chem Lab
Code produit 11949062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11949062 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11949062 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL01.0651.0100
 Article restreint
En stock
Spécification
Conditionnement Polyéthylène
CAS 50-00-0
La solution contient 1000 μg/mL de HCHO
Densité 1 g/mL
Forme physique Liquide
Concentration 1 000 μg/ml
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Quantité 100 ml