Learn More
Formalin-d2 (20% w/w in H2O), CDN
Code produit. 30317859
Click to view available options
Quantité:
10 g
20 g
Conditionnement:
10g
20g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30317859
Marque: CDN CDND510510G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde-d2
CAS 1664-98-8
Solvant ou matrice H2O
Formule moléculaire C 2H2 O
Quantité 10 g
Synonyme Deuterated formaldehyde, Formalin-d2
Formule InChI InChI=1 S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
SMILES [2 H]C(=O)[2 H]
Nom IUPAC dideuteriomethanone
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Poids de la formule 32.0231 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 %