Learn More
Formamide, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Formamide |
| Point de fusion | 2.0°C to 3.0°C |
| Absorbance | 0.01 at 360nm, 0.01 at 400nm, 0.05 at 300nm, 0.2 at 280nm, 0.5 at 275nm |
| Densité | 1.1330g/mL |
| Point d’ébullition | 210.0°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Point d’éclair | 175°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus |