Learn More
Formamide, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Description
Formamide, certifié AR pour l’analyse
Spécification
pH | 4 to 5 |
Point de fusion | 2°C |
Point d’ébullition | 210°C |
Quantité | 25 L |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 0.08mbar at 20°C |
Viscosité | 3.75 mPaS at 20°C |
Poids de la formule | 45.04g/mol |