Learn More
Acétate de formamidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10645922 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10645922
Marque: Thermo Scientific Acros 119715000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3473-63-0 | CH4N2·C2H4O2 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3473-63-0
Formule moléculaire CH4N2·C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Numéro MDL MFCD00012866
Clé InChI XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formamidine acetate, methanimidamide, monoacetate, formamidinium acetate, acetic acid; methanimidamide, formamidine acetate salt, formamidine, monoacetate, formimidamide acetate, imidoformamide acetate, acetic acid; formamidine, methanimidamide monoacetate
CID PubChem 160693
Nom IUPAC Acide acétique;méthanimidamide
SMILES CC(=O)O.C(=N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamidine acetate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 157°C to 161°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1240g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HC(=NH)NH2·CH3CO2H
Quantité 500 g
Fieser 01,403; 02,202; 03,147
Gravité spécifique 1.124
Informations sur la solubilité Solubility in water: 832g/L (21°C)
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Formamidine acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.