Learn More
Étalon de formate pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Code produit 15628235 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15628235 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 500mL
11426118 125 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15628235 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur ASHCO292X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.66€
    146.26€ / 500mL
    Économisez 28.40€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
HCOO-1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 141-53-7 , 7732-18-5
Formule moléculaire CHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 68.007
Clé InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nom IUPAC sodium ; formate
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Formate Standard
Note relative au nom Pour la chromatographie ionique
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.15, 99.85
Noms d’analytes ou de composants Sodium formate,distilled water,conductivity or of similar purity
Technique Chromatographie ionique
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Solution-étalon
Type Matériel de référence certifié
Élément Formiate de sodium
Solvent or Matrix Eau
Quantité 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 000mg/l
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire