Learn More
Camlab™ Étalon de turbidité à la formazine 4 000 NTU
Click to view available options
Volume (métrique):
100mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
La solution étalon de formazine Barnant 246142 a une turbidité de 4 000 NTU et est utilisée pour l’étalonnage des turbidimètres.
- Étalon de turbidité à la formazine, 4 000 NTU, 100 ml
- Étalon de turbidité StablCal pour tous les turbidimètres
- La solution étalon de formazine Barnant 246142 a une turbidité de 4 000 NTU et est utilisée pour l’étalonnage des turbidimètres.
- Le flacon abrite un volume de 100 ml
- Le flacon abrite une concentration de 4 000 NTU
Spécification
Spécification
| Type | Étalon de turbidité à la formazine 4 000 NTU |
| Turbidité | 4000 NTU |
| Volume (métrique) | 100mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- StablCal Formazin Turbidity Standard, 4000 NTU
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: methenamine; hexamethylenetetramine