Learn More
Acide formique, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide formique est principalement utilisé comme agent antibactérien conservateur dans l’alimentation du bétail, dans la teinture des textiles, le tannage du cuir et l’électroplastie. Dans l’industrie avicole, il est parfois ajouté avec des aliments pour animaux afin de tuer les bactéries E. coli. Il agit comme agent réducteur pour la réduction catalytique du nitrate dans l’eau.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide formique est principalement utilisé comme agent antibactérien conservateur dans l’alimentation du bétail, dans les textiles mourants, le cuir de tannage et l’électroplastie. Dans l’industrie avicole, il est parfois ajouté avec des aliments pour animaux afin de tuer les bactéries E. coli. Il agit comme agent réducteur pour la réduction catalytique du nitrate dans l’eau.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’éther, de l’acétone, de l’acétate d’éthyle, du glycérol, du méthanol et de l’éthanol. Partiellement miscible avec le benzène, le toluène et le xylène.
Remarques
Hygroscopique. Conserver fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Formic acid |
| Point de fusion | 7°C à 9°C |
| Point d’ébullition | 100°C à 101°C |
| Densité | 1,22 |
| Quantité | 1000g |
| Point d’éclair | 50°C (156°F) |
| Indice de réfraction | 1,371 |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Formule linéaire | HCOOH |
| Numéro UN | UN1779 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Formic acid, 85%
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P372-Risque d'explosion en cas d'incendie.
- P374-Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales.
- P380-Évacuer la zone.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P404-Stocker dans un récipient fermé.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: formic acid