Learn More
Acide formique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420853 10,000 g 10000g
11400853 500 g 500g
11410853 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420853 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13285.0C
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
L’acide formique est principalement utilisé comme agent antibactérien conservateur dans l’alimentation du bétail, dans la teinture des textiles, le tannage du cuir et l’électroplastie. Dans l’industrie avicole, il est parfois ajouté avec des aliments pour animaux afin de tuer les bactéries E. coli. Il agit comme agent réducteur pour la réduction catalytique du nitrate dans l’eau.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide formique est principalement utilisé comme agent antibactérien conservateur dans l’alimentation du bétail, dans les textiles mourants, le cuir de tannage et l’électroplastie. Dans l’industrie avicole, il est parfois ajouté avec des aliments pour animaux afin de tuer les bactéries E. coli. Il agit comme agent réducteur pour la réduction catalytique du nitrate dans l’eau.
Solubilité
Miscible à l’eau. Partiellement miscible au toluène, au xylène et au benzène.
Remarques
Hygroscopique. Conserver fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL MFCD00003297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic acid
Point de fusion 7°C to 9°C
Point d’ébullition 100°C to 101°C
Densité 1.22
Quantité 10,000 g
Point d’éclair 50°C (156°F)
Indice de réfraction 1.371
Sensibilité Hygroscopic
Formule linéaire HCOOH
Numéro UN UN1779
Beilstein 1209246
Merck Index 144241
Informations sur la solubilité Miscible with water. Partially miscible with toluene,xylene and benzene.
Poids de la formule 46.03
Pourcentage de pureté 97%