Learn More
Acide formique, 98-100 %, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10559570 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10559570 500 ml Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10785711 1 l Flacon en verre revêtu de plastique 1L
10141570 2.5 l Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10792354 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10559570 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F/1900/PB08
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CH2O2, numéro CAS 64-18-6, acide formylique, acide myrmicyle, acide formique, acide méthanoïque, acide hydrogénocarboxylique, acide aminique, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2,5 L, 101 °C, CHEBI:30751, incolore, 46,02 g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, acide formique, 8 °C, 3297, 46,025 | CAS : 64-18-6 | CH2O2 | 46,025 g/mol
CH2O2, numéro CAS -64-18-6, acide formylique, myrmicyl, acide formique, acide méthanoïque, acide carboxylique d’hydrogène, acide aminique, formira, bilorine, collo-bueglatt, formisoton, 2,5 l, 101°C, CHEBI : 30751, incolore, 46,02 g / mol, BDAGIHSANSR-UHFFOYSA-N, acide formique, 8°C, 3297, 46.025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL 3297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
pH 2,1
Point de fusion 8 °C
Point d’ébullition 101 °C
Couleur Incolore
Quantité 500 ml
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 44 mbar à 20 °C
Poids de la formule 46,02g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid