Learn More
Acide formique, 98-100 %, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10785711 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
500 ml
1 l
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Pakningsstørrelse:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement Pakningsstørrelse
10785711 1 l Flacon en verre revêtu de plastique 1L
10559570 500 ml Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10141570 2.5 l Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10792354 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10785711 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F/1900/PB15
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Se alle kampagner
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CH2O2, numéro CAS 64-18-6, acide formylique, acide myrmicyle, acide formique, acide méthanoïque, acide hydrogénocarboxylique, acide aminique, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2,5 L, 101 °C, CHEBI:30751, incolore, 46,02 g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, acide formique, 8 °C, 3297, 46,025 | CAS : 64-18-6 | CH2O2 | 46,025 g/mol
CH2O2, numéro CAS -64-18-6, acide formylique, myrmicyl, acide formique, acide méthanoïque, acide carboxylique d’hydrogène, acide aminique, formira, bilorine, collo-bueglatt, formisoton, 2,5 l, 101°C, CHEBI : 30751, incolore, 46,02 g / mol, BDAGIHSANSR-UHFFOYSA-N, acide formique, 8°C, 3297, 46.025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL 3297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acide méthanoïque, acide formylique, acide aminique, bilorine, acide carboxylique d’hydrogène, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI : 30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Tekniske data
pH 2,1
Point de fusion 8 °C
Point d’ébullition 101 °C
Couleur Incolore
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 44 mbar à 20 °C
Poids de la formule 46,02g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Faresætning
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.