Learn More
Acide formique, + de 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10071620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
250 ml
1 L
2.5 l
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
25mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10071620 1 L Flacon en plastique 1L
10705031 25 ml Flacon en plastique 25mL
10285711 250 ml Flacon en plastique 250mL
10796341 2.5 l Flacon en plastique 2.50L
11984881 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10071620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147930010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.10€
    49.50€ / 1L
    Économisez 4.60€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic acid
Densité 1,2200 g/ml
Quantité 1 L
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3701 à 1,3721 (20°C, 589 nm)
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire HCO2H
Tension de vapeur Tension de vapeur : 44 mbar à 20°C
Beilstein 02, 8
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Merck Index 15, 4269
Poids de la formule 46.02
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.