Learn More
Acide formique, + de 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10796341 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 ml
250 ml
1 L
2.5 l
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
25mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10796341 2.5 l Flacon en plastique 2.50L
10705031 25 ml Flacon en plastique 25mL
10285711 250 ml Flacon en plastique 250mL
10071620 1 L Flacon en plastique 1L
11984881 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10796341 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147930025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acide méthanoïque, acide formylique, acide aminique, bilorine, acide carboxylique d’hydrogène, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI : 30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide formique
Plage de pourcentage du dosage + de 98 %
Formule linéaire HCO2H
Beilstein 02, 8
Fieser 01,404 ; 02,202 ; 03,147 ; 04,239 ; 05,316 ; 07,160 ; 08,232 ; 09,226 ; 11,243 ; 13,107 ; 16,177
Merck Index 15, 4269
Poids de la formule 46.02
Pourcentage de pureté ≥ 98.0 %
Qualité Pures
Densité 1.2200 g/ml
Quantité 2.5 l
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3701 à 1.3721 (20°C, 589 nm)
Tension de vapeur Tension de vapeur : 44 mbar à 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.