Learn More
Acide formique, + de 99,0 %, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Code produit 10473038 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
10 AMP
1 ml
2ml
50 ml
Conditionnement:
Ampoule
Ampoules
Flacon Nalgene™
Conditionnement:
0.50mL
10 ampoules
1mL
2mL
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10473038 1 ml Ampoules 1mL
10780320 0,5 ml Ampoule 0.50mL
10063427 2ml Ampoule 2mL
10797488 10 AMP Ampoules 10 ampoules
10596814 50 ml Flacon Nalgene™ 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10473038 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A1171AMP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Convient comme additif de phase mobile pour LC/MS et UHPLC/MS
Acide formique
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Numéro MDL 3297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methanol
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic acid
pH 2,1
Point de fusion 8°C
Point d’ébullition 101°C
Couleur Incolore
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
SMILES OC=O
Poids moléculaire (g/mol) 46.03
Poids de la formule 46.02g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Quantité 1 ml
Conditionnement Ampoules
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 44 mbar à 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic acid, OPTIMA LC/MS Grade (99.5%)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.